Läs mer
Memmert™ Plug-In Tube Extension för UN55plus, rak
Produktkod. 17590306 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
OD 60,3 mm, ID 57 mm
Produktkod. Diameter (metrisk)
17590306 OD 60,3 mm, ID 57 mm
1 options
Produktkod. 17590306 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer UN55plusB29719
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Plug-in rörförlängning avsedd för frånluftskanaler och anslutning med slang vid behov.
  • Åtföljande
  • Plug-in rörförlängning (yttre diameter 60,3 mm, inre 57 mm)
  • Rak
Specifikationer
För användning med (utrustning) UN55plus Ugn
Typ Plug-in Tube Extension
Diameter (metrisk) OD 60,3 mm, ID 57 mm