Läs mer
Memmert™ Plug-in rörförlängningar för ugn
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
Frånluftskanal
Modellerna U, UF TS, UNpa, S, I, ICP , IPP, IPS, HPP , ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 1060
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Plug-in rörförlängning (yttre diameter 60,3 mm, inre 57 mm)
- Vinklad
- Endast modellerna U, I, S
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Frånluftskanal |
| Typ | Plug-in Tube Extension |
| Diameter (engelska) | 2,2 (inuti) in, 2,4 (utanför) in. |
| Diameter (metrisk) | 57 (Inuti) mm, 60,3 (Utanvänd) mm |