Läs mer
Globe Scientific Pluggproppar för 15 ml centrifugrör
Produktkod. 31923316 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Färg:
Naturlig
Produktkod. Färg
31923316 Naturlig
1 options
Produktkod. 31923316 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 6263C
Uppgradera era laboratorie-essentials med Globe Scientific
Använd kampanjkoden 27959
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-01-2027
Globe Scientific Inc. Pluggproppar för 15 ml centrifugrör är lämpliga för öppningar med 17 mm diameter
  • Flexibla polyetenkapslar ger bättre läckagebeständighet än standardkapslar
Specifikationer
Stängningsstorlek 17 mm
Produkttyp Flänspropplock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material LDPE
Färg Naturlig
Antal per förpackning 1000
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 15 ml centrifugrör med slät topp
Disponibel För engångsbruk