Läs mer
Labcon Plug Style Caps för 12 x 75 mm kulturrör
Produktkod. 17255704 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
17255704 Klart -
16604072 Naturlig -
16614072 Vitt -
17205704 Gult Paket med 1000
17225704 Rött -
17235704 Blått -
17245704 Lila -
17265704 Diverse -
17215704 Orange -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17255704 Leverantör Labcon Leverantörsnummer 33028080009
Edge
Locket inkluderar räfflor för att säkert greppa rörens sidor
  • Räfflad Plug Style Cap
  • Plugglock för odlingsrör
  • Passar 12 x 75 mm odlingsrör
  • Locket inkluderar räfflor för att säkert greppa rörens sidor
  • Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polyeten USP Klass VI harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Stängningsstorlek 13 mm
Försteriliserad Nej
Produkttyp Rörpluggar
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polyeten
Färg Klart
För användning med (applikation) Centrifugering; För cellodling och allmänt laboratoriebruk
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
Längd (metrisk) 75 mm
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Rör
Disponibel Engångsbruk