Läs mer
Labcon Plug Style Caps för 12 x 75 mm kulturrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7194072 Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 16604072
Brand: Labcon 33028000009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Locket inkluderar räfflor för att säkert greppa rörens sidor
  • Räfflad Plug Style Cap
  • Plugglock för odlingsrör
  • Passar 12 x 75 mm odlingsrör
  • Locket inkluderar räfflor för att säkert greppa rörens sidor
  • Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polyeten USP Klass VI harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Stängningsstorlek 13 mm
Försteriliserad Nej
Produkttyp Rörpluggar
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polyeten
Färg Naturlig
För användning med (applikation) Centrifugering; För cellodling och allmänt laboratoriebruk
Förpackning 1000/påse, 3 påsar/Cs
Kvantitet 1000/påse
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
Längd (metrisk) 75 mm
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Rör
Disponibel Engångsbruk