Läs mer
Labcon™ Plug Style Caps för 17 mm Dia. Kulturrör
Produktkod. 17577896 Handla allt Labcon Produkter
Stängningsstorlek:
17 mm
Produktkod. 17577896
Brand: Labcon™ 30558700109
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kåpor av pluggtyp för odlingsrör är fria från endotoxiner och kommer förpackade i påsar.
  • Lock för 17 x 100 mm odlingsrör
  • Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polyeten USP Klass VI harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Stängningsstorlek 17 mm
Försteriliserad Nej
Produkttyp Plugglock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polyeten
Färg Klart
Antal per förpackning 500 Caps/Pk.
nr per ärende 1000 Caps/Cs.
Förpackning Väska
Kvantitet 500 Kepsar/påse, 2 påsar/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk