Läs mer
Fisherbrand™ Plugg utan kabelelektrod
Produktkod. 11756199 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk) kabel:
5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) kabel Förpackningsstorlek
11756199 5 m Varje
1 options
Produktkod. 11756199
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00 SEK
    187.72 SEK / Paket med 1
    Save 118.28 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna hållbara koaxialkabel för S7- eller S8-huvudelektroder är idealisk för att ansluta skruvterminaler på pH-regulatorer.
  • Plugg för anslutning till skruvklämmor på pH-regulatorer
  • För kombinerade elektroder
  • Plugg utan kabelelektrod
  • S7 kabel koppla ur 5M
Specifikationer
Kontakttyper S7
Beskrivning Plugg utan kabelelektrod
Typ Plugg
Längd (metrisk) kabel 5 m