Läs mer
Plumbagin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10235810 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10235810 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10235810 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 184040010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 481-42-5 | C11H8O3 | 188.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Plumbagin
Namnnotering 99+%
CAS 481-42-5
Smältpunkt 75°C to 78°C
Färg Orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C11H8O3
MDL-nummer MFCD00001682
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 7655
Synonym plumbagin, plumbagine, 5-hydroxy-2-methyl-1,4-naphthoquinone, plumbaein, plumbagone, 2-methyljuglone, 5-hydroxy-2-methyl-1,4-naphthalenedione, 2-methyl-5-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 5-hydroxy-2-methyl-1,4 naphthoquinone, 1,4-naphthalenedione, 5-hydroxy-2-methyl
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,chloroform,benzene,,acetic acid
InChI-nyckel VCMMXZQDRFWYSE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=O)C2=C(C1=O)C=CC=C2O
IUPAC-namn 5-hydroxi-2-metylnaftalen-1,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 188.18
PubChem CID 10205
ChEBI CHEBI:8273
Formel vikt 188.18
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Plumbagin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.