Läs mer
Plumbagin, MedChemExpress
Produktkod. 16484917
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484917 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 16484917 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1497
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Plumbagin (2-Methyljuglone) is a naphthoquinone isolated from Plumbago zeylanica L, exhibits anticancer and antiproliferative activities.
Plumbagin (2-Methyljuglone) is a naphthoquinone isolated from Plumbago zeylanica L, exhibits anticancer and antiproliferative activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Plumbagin
CAS 481-42-5
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H8O3
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-Methyljuglone
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (797.11 mM)
LEDER O=C1C(C)=CC(C2=C1C=CC=C2O)=O
Molekylvikt (g/mol) 188.18
Formel vikt 188.18
Procent renhet 98.16%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease