Läs mer
Socorex™ Kolv för Acura™ Kapillärmikropipetter
Beskrivning
- Konstruktion i rostfritt stål.
- ETFE-spets för kemikaliebeständighet.
- Matchande keps och spets färgkod.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 till 5μ L |
| Färg | Stål |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Produkttyp | Reservkolv med glaskapillärer |
| För användning med (utrustning) | Acura Capillar 846 MicroPipette |
| Material | Rostfritt stål, ETFE |