Läs mer
asecos™ Kolvburkark
Produktkod. 17816386 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
2,5 l
Material:
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Stål
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Material
17816386 2 l Rostfritt stål
17866576 1 l Stål
17816336 2,5 l Stål
17866536 1 l Rostfritt stål
4 options
Produktkod. 17816386
Brand: asecos™ 23136
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Plunger Can Sheet är idealiskt för att på ett säkert sätt fukta rengöringstrasor och svampar.
  • Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för innehållsmärkning
  • Pumpaggregat med fjädermonterad spridarplatta i rostfritt stål och integrerad flamskydd
Specifikationer
Produkttyp Spray Can
Kapacitet (engelska) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 2 l
Färg Grå
För användning med (applikation) Spray cleaning surfaces sparingly and in measured doses.
Material Rostfritt stål
Bredd (engelska) 7,01 tum.
Bredd (metrisk) 178.00 mm
Höjd (engelska) 12,01 tum
Höjd (metrisk) 305.00 mm
Vikt (engelska) 2.58 lb.
Vikt (metrisk) 1.17 kg