Beskrivning
- Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för innehållsmärkning
- Pumpaggregat med fjädermonterad spridarplatta i rostfritt stål och integrerad flamskydd
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kolvburk |
| Kapacitet (engelska) | 0,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Färg | Gult |
| För användning med (applikation) | Säkra fuktande rengöringstrasor och svampar |
| Material | Polyeten |
| Bredd (engelska) | 4,72 tum |
| Bredd (metrisk) | 120.00 mm |
| Höjd (engelska) | 10,43 tum. |
| Höjd (metrisk) | 265.00 mm |
| Visa mer |