Läs mer
asecos™ Kolvburkark
Produktkod. 17886456 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17886456 2 l
17826336 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17886456 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 40098
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Plunger Can Sheet är idealiskt för att på ett säkert sätt fukta rengöringstrasor och svampar.
  • Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för innehållsmärkning
  • Pumpaggregat med fjädermonterad spridarplatta i rostfritt stål och integrerad flamskydd
Specifikationer
Produkttyp Kolvburk
Kapacitet (engelska) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 2 l
Färg Gult
För användning med (applikation) Säkra fuktande rengöringstrasor och svampar
Material Polyeten
Bredd (engelska) 5,71 tum.
Bredd (metrisk) 145.00 mm
Höjd (engelska) 10,43 tum.
Höjd (metrisk) 265.00 mm
Vikt (engelska) 1.65 lb.
Vikt (metrisk) 0.75 kg