Läs mer
asecos™ Kolvburkark
Produktkod. p-200003680 Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
2,5 l
Material:
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Stål
Produktkod. 17866576
Brand: asecos™ 23133
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Plunger Can Sheet är idealiskt för att på ett säkert sätt fukta rengöringstrasor och svampar.
  • Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för innehållsmärkning
  • Pumpaggregat med fjädermonterad spridarplatta i rostfritt stål och integrerad flamskydd
Specifikationer
Produkttyp Kolvburk
Kapacitet (engelska) 0,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Färg Gult
För användning med (applikation) Safe moistening cleaning rags and sponges
Material Stål
Bredd (engelska) 7,01 tum.
Bredd (metrisk) 178.00 mm
Höjd (engelska) 7,87 tum
Höjd (metrisk) 200.00 mm
Vikt (engelska) 1.98 lb.
Vikt (metrisk) 0.9 kg