Läs mer
Thermo Scientific™ Kolv-i-nål Autosampler sprutor för Thermo Scientific™ Instrument
Produktkod. 10585245 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Nålmätare:
23 G
26 G
31 G
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare unitSize
10585245 26 G Varje
10310975 31 G Varje
12886036 23 G Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10585245 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36504046
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få exakta och reproducerbara resultat över en mängd volymer med Thermo Scientific™ Kolv-i-nål Autosampler sprutor för Thermo Scientific Instruments .
Få exakta och reproducerbara resultat över en mängd volymer med Thermo Scientific™ Kolv-i-nål Autosampler sprutor för Thermo Scientific Instruments .
  • Manuella sprutor i industristandardstorlek
  • Baksida i vit skala för enkel läsning
  • Lösningsmedelsbeständiga markeringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 0,5 uL volym; 26 gauge; 80 mm längd
Nålmätare 26 G
Produkttyp GC Autosampler-spruta, kolv-i-nål
Disponibel Återanvändbar
Volym (metrisk) 0,5μ L
Längd (metrisk) nål 80 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) TriPlus Autosampler