Läs mer
Thermo Scientific™ Kolv-i-nål Autosampler sprutor för Thermo Scientific™ Instrument
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Nålmätare:
23 G
26 G
31 G
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Få exakta och reproducerbara resultat över en mängd volymer med Thermo Scientific™ Kolv-i-nål Autosampler sprutor för Thermo Scientific Instruments .
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 0,5μ L volym; 23 gauge; 57 mm längd |
| Nålmätare | 23 G |
| Längd (metrisk) | 57 mm |
| Produkttyp | GC Autosampler-spruta, avtagbar nål |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Kvantitet | Ea. |
| Volym (metrisk) | 0,5μ L |
| Längd (metrisk) nål | 57 mm |
| Nålpunktstil | Kon |
| För användning med (utrustning) | TriPlus RSH Autosampler och TriPlus 100LS Autosampler |
| Visa mer |