Läs mer
Buerkle™ Engångsförsänkningssifon
Produktkod. 10520372 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
75 ml
175 ml
275 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10520372
Brand: Buerkle™ 53870100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kassera provtagaren istället för att utföra en komplicerad rengöringsprocess. Buerkle™ Engångssänkningssifoner är gjorda av transparent polyeten som motstår vidhäftning och minimerar provretention.
Efter provtagning av starkt vidhäftande vätskor kan det vara mer kostnadseffektivt att kassera provtagaren än att utföra en komplicerad rengöringsprocess.
  • Tillverkad av en transparent polyeten som motstår vidhäftning av provmaterialet, vilket minimerar provretention på kolvens sifon.
  • Innehållet syns tydligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Stupande sifon
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 275 ml
Disponibel Engångsbruk
Färg Genomskinligt
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Längd (metrisk) 1000 mm