Läs mer
Buerkle™ Engångsförsänkningssifon
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
75 ml
175 ml
275 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Efter provtagning av starkt vidhäftande vätskor kan det vara mer kostnadseffektivt att kassera provtagaren än att utföra en komplicerad rengöringsprocess.
- Tillverkad av en transparent polyeten som motstår vidhäftning av provmaterialet, vilket minimerar provretention på kolvens sifon.
- Innehållet syns tydligt.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stupande sifon |
| Material | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 175 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Färg | Genomskinligt |
| För användning med (applikation) | Lämplig för användning med livsmedel |
| Längd (metrisk) | 750 mm |