Beskrivning
Efter provtagning av starkt vidhäftande vätskor kan det vara mer kostnadseffektivt att kassera provtagaren än att utföra en komplicerad rengöringsprocess.
- Tillverkad av en transparent polyeten som motstår vidhäftning av provmaterialet, vilket minimerar provretention på kolvens sifon.
- Innehållet syns tydligt.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stupande sifon |
| Material | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 75 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Färg | Genomskinligt |
| För användning med (applikation) | Lämplig för användning med livsmedel |
| Längd (metrisk) | 500 mm |