Läs mer
Invitrogen™ Pluripotent stamcellsimmunocytokemisats (OCT4, SSEA4)
Produktkod. 15430984
Change view
Kvantitet:
40 Tests, 40 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
15430984 40 Tests, 40 tester 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15430984 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A25526
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den pluripotenta stamcellsimmunocytokemisatsen (OCT4, SSEA4) möjliggör optimal bildbaserad analys av två nyckelmarkörer för mänskliga pluripotenta stamceller (PSC): OCT4 och SSEA4.
Den pluripotenta stamcellsimmunocytokemisatsen (OCT4, SSEA4) möjliggör optimal bildbaserad analys av två nyckelmarkörer för mänskliga pluripotenta stamceller (PSC): OCT4 och SSEA4. Detta högpresterande immuncytokemi (ICC) kit innehåller en komplett uppsättning primära och sekundära antikroppar, en nukleär DNA-färgning och förgjorda buffertar för ett optimerat färgningsexperiment. För att karakterisera PSCs med andra markörkombinationer rekommenderar vi användningen av Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit (kat. nr. A24881) eller Pluripotent stamcellsimmunocytokemisats (SOX2, TRA-1-60) (kat. nr. A25525).
Med pluripotent stamcellsimmunocytokemisats (OCT4, SSEA4) kan du:
  • Bekräfta uttryck av viktiga pluripotenta stamcellsmarkörer med mycket specifika antikroppar
  • Få mer information per prov genom att mäta mer än en markör åt gången
  • Skapa vackra multiplexade bilder med minimal ansträngning
  • Spara tid och undvik cellförlust genom att minimera onödiga tvättsteg i ditt färgningsprotokoll
  • Bearbeta prover med tillförsikt med hjälp av en komplett och optimerad uppsättning ICC-reagenser
Bekräfta uttryck av nyckel-PSC-markörer
Antikropparna som ingår i kitet har noggrant utvalts och validerats för hög prestanda i ICC-analys av PSC, oavsett om de odlats under matarberoende eller matarfria mediasystem. OCT4 är en kritisk nukleär markör, medan SSEA4 är en viktig cellytemarkör.
Få mer information per prov
Antikropparna i kitet har utformats för att möjliggöra specifik och samtidig bedömning av OCT4 och SSEA4 tillsammans med nukleär DNA-färgning för att spara tid och värdefullt prov.
Skapa vackra multiplexade bilder
Drivs av den överlägsna prestandan hos ljusa, fotostabila Alexa Fluor™ färgämnen, möjliggör detta kit förvärv av vackra multiplexade bilder av PSC-marköruttryck med hjälp av allmänt tillgängliga blå, gröna och orange/röda filteruppsättningar.
Minimera onödiga tvättsteg
Den strömlinjeformade metoden som rekommenderas för detta kit eliminerar onödiga tvättsteg som finns i standard ICC-protokoll för att spara tid och minska sannolikheten för cellförlust under färgningsprotokollet, särskilt när du använder täckglas eller kammarglas. De enda tvättarna som krävs är efter inkubation med primära och sekundära antikroppar.
Bearbeta prover med tillförsikt
En optimerad uppsättning förgjorda fixerings-, permeabiliserings-, blockerings- och tvättbuffertar gör att du kan fokusera på att svara på vetenskapliga frågor snarare än att lägga tid på att förbereda reagenser och bestämma kompatibilitet.
Vad du får
Pluripotent Stem Cell Immunocytochemistry Kit (OCT4, SSEA4) kan lätt skalas till alla odlingsplattor, skålar eller objektglasformat med reagenser som är tillräckliga för att färga 40 prover med en 50 ul färgningsvolym. (Se information om kitets innehåll nedan.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pluripotent Stem Cell Immunocytochemistry Kit (OCT4, SSEA4), 40 Tests, Liquid, 2 Color, Alexa Fluor™ 488, Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 594 Label, Used in Cellular Imaging, Stem Cell Analysis, –20°C Storage Temperature, Dry Ic
Produkttyp Immuncytokemi-kit
Kvantitet 40 Tests, 40 tester
För användning med (applikation) Cell Analysis, Cellular Imaging, Stem Cell Research, Stem Cell Analysis, Stem Cell Labeling and Detection, Immunocytochemistry (ICC)
Konjugera Alexa Fluor™ 488, Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 594, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594
Form Liquid
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C till 4 °C:
• Kanin Anti-Human OCT4 (200X), 10μ L
• Mus Anti-Human SSEA4 (100X), 20μ L
• Alexa Fluor™ 555 Åsna Anti-kanin (250X), 20μ L
• Alexa Fluor™ 594 Åsna Anti-kanin (250X), 20μ L
• Alexa Fluor™ 488 Get Anti-Mouse IgG3 (250X), 20μ
L Förvara vid -°20 C till rumstemperatur:
• NucBlue™ Fast cell ReadyProbes™ Reagens (1X), 1 flaska
• Fixativ lösning (1X), 10 ml
• Permeabiliseringslösning S (1X), 10 ml
• Blockeringslösning (1X), 20 ml
• Tvättbuffert (10X), 20 ml
Kit Innehåll Mouse anti-human SSEA4 (100X), Alexa Fluor™ 555 donkey anti-rabbit (250X), Alexa Fluor™ 594 donkey Anti-Rabbit (250X), Alexa Fluor™ 488 goat anti-mouse IgG3 (250X), NucBlue™ fixed cell ready Probes™ Reagent (1X), fixative sol
Förpackningsmängd 1 Each
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.