Läs mer
Gibco™ Pluripotent Stem Cell (PSC) Genredigering Demo Kit
Produktkod. 17184729 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17184729 1 Kit Varje
1 options
Produktkod. 17184729 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A43203
 Begränsad artikel
I lager
Pluripotent Stem Cell (PSC) Gene Editing Demo Kit erbjuder de kritiska reagenserna för att framgångsrikt generera och detektera knock-outs och punktmutationer i din cellinje av intresse.
  • Minska ansträngning och cykeltider
  • Skapa pooler med hög redigeringseffektivitet (upp till 80 % KO och 40 % HDR)
  • Kvantifiera redigeringseffektiviteten
  • Isolera enkelt klonlinjer
Innehåller:
  • StemFlex Medium (500 ml), bestående av:
    • StemFlex Basalmedium (450 ml)
    • StemFlex Tillägg (50 ml)
  • rhLaminin-521 (0,1 mg)
  • RevitaCell Tillskott (5 ml)
  • TrueCut Cas9 Protein v2 (10μ g)
  • TrueGuide sgRNA positiv kontroll, HPRT1
  • GeneArt Genomic Cleavage Detection Kit
  • Manual/protokoll (elektroniskt)
  • Neon demo på begäran
Effektiv genomredigering
TrueCut Cas9 protein v2 funktioner inkluderar:
  • Hög DNA-klyvning och homologidriven reparation
  • Komplex med gRNA till RNP
  • Leverera RNP:er med Neon-system eller Lipofectamine Stamreagens
Överlägsen encellsöverlevnad
  • StemFlex/Laminin-521-systemet med RevitaCell tillägg förbättrar encellsöverlevnad efter elektroporering och encellssortering. Förbättrad cellöverlevnad efter elektroporering minskar tidslinjerna, och förmågan att sortera hiPSCs med en enda cell minskar ansträngning och tidslinjer för klonisk isolering dramatiskt.
Snabb upptäckt
  • De GeneArt Genomic Cleavage Detection Kit är en snabb, PCR-baserad metod för att mäta hur väl ditt genomredigeringsverktyg bildar insättning och radering (indel) mutationer. PCR-förstärker din pool av redigerade celler direkt med primers specifika för din målregion, kör klyvningsanalysen och bestäm effektiviteten, allt på en eftermiddag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Embryonala stamceller (ESCs), inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs)
Produkttyp Pluripotent Stem Cell (PSC) Genredigering Demo Kit
Kvantitet 1 Kit
Innehåll och lagring • StemFlex Medium (500 ml), bestående av:
    --StemFlex Basal Medium (450 ml, –2 °8 C)
    --StemFlex Supplement (50 ml, -5 till -°30 C)
• rhLaminin-521 (0,1 mg, -5 till -°30 C)
• RevitaCell Tillägg (5 ml, -5 till -°30 C)
• TrueCut Cas9 Protein v2 (10μ g, -5 till -°30 C)
• TrueGuide Positiv kontrollguide sgRNA, HPRT1 (3 nmol; förvara torkat RNA vid rumstemperatur, förvara återsuspenderat RNA vid -5 till -°30 C; återsuspendera i nukleasfritt vatten eller TE)
• Genomisk DNA-klyvningsdetektionskit (1 kit, -5 till -30 °C)