Läs mer
PluriSIn 1, MedChemExpress
Beskrivning
PluriSIn 1 (NSC 14613) is an inhibitor of stearoyl-coA desaturase (SCD), and is a pluripotent cell-specific inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PluriSIn 1 |
| CAS | 91396-88-2 |
| Färg | Earth Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H11N3O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | NSC 14613 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (468.96 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC=NC=C1)NNC2=CC=CC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.24 |
| Visa mer |