Läs mer
Thermo Scientific™ PluriTest™ Analystjänst
Produktkod. 18745405 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
1 prov
Produktkod.
18745405 1 prov
1 options
Produktkod. 18745405 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A38154
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
PluriTest Assay Service är ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ till teratombildning för verifiering av pluripotens i mänskliga pluripotenta stamcellinjer.
  • Ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ till teratombildning för verifiering av pluripotens i mänskliga pluripotenta stamcellinjer
  • Denna tjänst utnyttjar GeneChip PrimeView Global Gene Expression Profile Array (905400), som möjliggör uttrycksprofilering med tonvikt på etablerat välkommenterat innehåll
  • Mer än 36 000 transkriptioner och varianter mäts per prov
De PluriTest Analystjänsten erbjuder:
  • Snabb dataleverans– handläggningstid på fyra veckor eller mindre
  • Bekväm provförberedelse– skicka bara en frusen cellpellet
  • Kvantitativa resultat– jämför profiler med referensuppsättning> 450 cellinjer och vävnadstyper
  • Peer-godkännande– citerad analys> 570 gånger i den vetenskapliga litteraturen
  • Exceptionellt stöd– en dedikerad projektledare för frekvent projektkommunikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 prov
Varaktighet 3 veckor
Produkttyp Analystjänst
Produktlinje Applied Biosystems
Fält Endast forskningsanvändning
Målgrupp Stamcellsforskare
Art Människa