Läs mer
Molecular Probes™ Pluronic™ F-127 (20 % lösning i DMSO)
Produktkod. 10767854
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10767854 1 ml 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10767854 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer P3000MP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    832.00 SEK
    715.65 SEK / 1ml
    Save 116.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Pluronic™ F-127 (20 % lösning i DMSO)
Pluronic F-127* 20% lösning i DMSO* är en nonjonisk, ytaktiv polyol (molekylvikt cirka 12 500 dalton) som har visat sig underlätta solubiliseringen av vattenolösliga färgämnen och andra material i fysiologiska medier. Pluronic F-127 används ofta för att hjälpa till att sprida acetoximetyl (AM) estrarna av våra jonindikatorer såväl som våra cellspårfärgämnen som CFDA-SE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 ml