Läs mer
Invitrogen™ Pluronic™ F-127, låg UV-absorbans
Produktkod. 11529316
Change view
Kvantitet:
2 g
Förpackningsstorlek:
2g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11529316 2 g 2g
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11529316 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P6867
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Pluronic™ F-127, låg UV-absorption
Pluronic F-127 är en icke-jonisk, tensid polyol (molekylvikt cirka 12 500 dalton) som har visat sig underlätta löslighet av vattenolösliga färgämnen och andra material i fysiologiska medier.1 Pluronic F-127 används ofta för att hjälpa till att sprida acetoxymetyl (AM)-esterna i våra jonindikatorer samt våra cellspårningsfärger såsom CFDA-SE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g