Beskrivning
Pluronic F-68 är ett ytaktivt ämne av difunktionell segmentsampolymer som slutar i primära hydroxylgrupper. Det är ett icke-joniskt rengöringsmedel som skyddar celler från hydrodynamiska skador, inklusive frysning och upptining, överföring och omrörning. Det kan också användas för att minska skumbildning i omrörda kulturer och minska cellvidhäftning till glas. Används för in vitro-isolering av lymfocyter från utspätt helblod. Pluronic F-68™ är ett registrerat varumärke för BASF Företag.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pluronic F-68™ Polyol |
| Kvantitet | 100 ml |
| Synonym | 10% Solution, 100X |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.