Läs mer
Corning™ Pluronics Sacrificial Ink för Matribot™ Bioprinter
Produktkod. 17760789 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kvantitet:
5 sprutor
Produktkod. Kvantitet
17760789 5 sprutor
1 options
Produktkod. 17760789 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6157
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Pluronics Sacrificial Ink är ett tryckfärdigt offer- och stödbläck som uppvisar utmärkt tryckbarhet. Designad för användning med Matribot™ Bioprinter.
  • Tryckfärdigt offer- och stödbläck som uppvisar utmärkt tryckbarhet
  • Lätt att ta bort när den väl är tryckt genom att tvätta med kall PBS
  • Har använts för tillverkning av vaskulariserade vävnader, kanaler i mikrofluidiska enheter och stödjande ställningar för komplicerade vävnadskonstruktioner
  • Kan även spädas till 25 % v/v med vatten för att använda som ett läromedel för att efterlikna dispensering av temperaturkänsliga hydrogeler
  • Designad för användning med Corning™ Matribot™ Bioprinter
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Färg Genomskinlig
    För användning med (utrustning) Corning Matribot Bioprinter
    Produkttyp Offerbläck
    Kapacitet (metrisk) 2,7 ml/spruta
    Beskrivning Steril-A kvalitet
    Modell Pluronics
    För användning med (applikation) Tillverkning av vaskulariserade vävnader, kanaler i mikrofluidiska enheter och stödjande ställningar för komplicerade vävnadskonstruktioner
    Kvantitet 5 sprutor
    Förvaringskrav 4 °C till 8 °C