Beskrivning
- Typical sensitivity: 20 to 50pg DNA/band
- Reaction time: <1.5 hr.
- Kit contents: fixing solution, staining solution, sodium carbonate solution, 37% formaldehyde, 2% sodium thiosulfate, stopping and preserving solution, instruction booklet, short instructions (laminated sheet)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | DNA Silver Staining Kit provides reproducible and sensitive nonradioactive detection of nucleic acids in polyacrylamide gels in less than 1.5 h. Brings speed, convenience and very high sensitivity to the staining of proteins and nucleic acids. |
| Form | Liquid |
| För användning med (applikation) | Automatic staining equipment, Standard manual Silver staining of DNA in Polyacrylamide gels |
| Kit Innehåll | Fixing solution 5X: Benzene Sulphonic Acid, 3% w/v in 24% v/v Ethanol 500mL, Staining solution 5X: Silver Nitrate, 1% w/v Benzene Sulphonic Acid, 0.35 % w/v 500mL, Sodium Carbonate solution 5X: Sodium Carbonate, 12.5% w/v 500mL, Formaldehyde 37% |
| Kvantitet | 1 sats |
| Förvaringskrav | 10° to 30°C |
| Produkttyp | DNA Silver Staining Kit |
| Typ av fläck | Silver Stain |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H301 + H311 + H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .