Läs mer
PlusOne ReadySol IEF 40% T, 3% C, Cytiva
Produktkod. 11534995 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11534995 1 L 1000ml
1 options
Produktkod. 11534995 Leverantör Life Science products Cytiva Leverantörsnummer 17131001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
PlusOne Acrylamide IEF is outstanding for use in isoelectric focusing and DNA sequencing. In addition to the absence of polymerization interfering impurities, Acrylamide IEF is essentially free of charged acrylamide derivatives (less than 20 ppm) for very stable pH gradients. PlusOne Acrylamide is available as a powder, a solution, and premixed solutions (ReadySol). Dry powder is the most stable form of acrylamide with a shelf life of more than three years. Solutions of acrylamide are convenient, virtually eliminating the risk of acrylamide dust in the air. ReadySol, a solution of acrylamide and bisacrylamide, is convenient and fast with minimal preparation and handling. ReadySol ensures a reproducible solution composition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fysisk form Liquid
Färg Colorless
Kvantitet 1 L
Löslighetsinformation Cold & hot water
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • ReadySol IEF T40 C3, 1000 ml
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Acrylamide, N, N'-methylenediacrylamide