Läs mer
Cytiva PlusOne™ Reagenser
Produktkod. 10380315 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
500 ml
Form:
Solid
Vätska
Förpackningsstorlek:
500g
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Form Förpackningsstorlek
10380315 500 ml Vätska 500ml
11515005 500 g Solid 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10380315 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17133201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3479.00 SEK
    3378.00 SEK / 500ml
    Save 101.00 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa elektroforesreagenser. Cytiva Life Sciences™ PlusOne Reagenser är ett lågtoxicitet, miljösäkert lösningsmedel för högkvalitativ elektrofores.
Urea
  • Ger högsta upplösning och de renaste resultaten för IEF utförd under denaturerande förhållanden
  • Urea solubiliserar och vecklar ut de flesta proteiner till deras helt slumpmässiga konformation, med alla joniserbara grupper exponerade för lösning
  • 8M urea ingår i 2D-provlösningen
Repel-Silane ES
Låg toxicitet och miljösäkert lösningsmedel
  • Hämmar vidhäftning av polyakrylamidgeler, agarosgeler och nukleinsyror på glasytor
  • Bind-Silane
    • Används för att kovalent fästa polyakrylamidgeler på en glasyta
    • Fäster stadigt på glaset under färgning och torkning
    Urea:
    • Molekylvikt: 60,06
    • Fysikaliskt tillstånd: Fast
    • Färg: Vit
    • Förpackning om 500g
    Repel-Silane ES
    • Molekylvikt: 129,06
    • Fysikaliskt tillstånd: Flytande
    • Färg: Färglös
    • Förpackning med 500 ml
    Bind-Silane
    • Molekylvikt: 248,4
    • Fysikaliskt tillstånd: Flytande
    • Färg: Blek
    • Förpackning med 25 ml
    IEF, PAGE, sekvensering
    Certifikat
    Lämplig för DIGE
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    CAS 2530-85-0
    Beskrivning PlusOne Repel-Silane ES
    Färg Färglös
    Koncentration 2%
    Form Vätska
    För användning med (applikation) Används i IEF, PAGE och Sequencing
    Molekylvikt (g/mol) 129.06
    Kvantitet 500 ml
    Förvaringskrav Torrt och mörkt i rumstemperatur
    Produkttyp Urea
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Produktbeteckning
    • repel-silane ES
    Signalord
    • Varning
    Riskkategorier
    • Brandfarlig vätska Kategorija 3
    • Akut toxicitet Kategorija 4
    • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
    • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
    Faroangivelser
    • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
    • H302+H312-Skadligt vid förtäring eller hudkontakt
    • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
    • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
    Skyddsangivelse
    • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
    • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
    • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
    • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
    • P273-Undvik utsläpp till miljön.
    • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
    • P235-Förvaras svalt.
    • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .