Läs mer
Emma Safety Footwear Pluvius Skyddsskor
Produktkod. 13489599
Change view
Storlek:
41
42
43
44
46
49
Förpackningsstorlek:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
13489599 46 -
13419599 41 -
13439599 42 -
13459599 43 -
13469599 44 -
15979091 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 13489599 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM93786846
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddad med Sympatex™ ett av de hårdaste, mest flytande avvisande materialen som finns, inklusive frätande kemikalier. Ger enastående grepp i alla väder och en bra passform på foten.
  • S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
  • Fullnarvsläder / Sympatex™ konstruktion
  • Kemikaliebeständig/vätskeavvisande
  • GripForce™ Duo värmebeständig yttersula
  • Sanerat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Förslutningstyp Snören
Färg Svart, Grå
Design Pluvius
Liner material Hydro-Tec™ Sanerat silver / Sympatex™
Material Läder
Storlek 46
Tåmaterial Stål
Motståndskraftig mot Kemikalier