Läs mer
PLX-4720, MedChemExpress
Beskrivning
PLX-4720 is a potent and selective inhibitor of B-RafV600E with IC50 of 13 nM in a cell-free assay, equally potent to c-Raf-1(Y340D and Y341D mutations), and 10-fold selectivity for B-RafV600E than wild-type B-Raf.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PLX-4720 |
| CAS | 918505-84-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H14ClF2N3O3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (241.65 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(NC1=CC=C(C(C(C2=CNC3=NC=C(C=C23)Cl)=O)=C1F)F)(CCC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 413.83 |
| Formel vikt | 413.83 |
| Visa mer |