Läs mer
PLX51107, MedChemExpress
Beskrivning
PLX51107 is a potent and selective BET inhibitor, with Kds of 1.6, 2.1, 1.7, and 5 nM for BD1 and 5.9, 6.2, 6.1, and 120 nM for BD2 of BRD2, BRD3, BRD4, and BRDT, respectively
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PLX51107 |
| CAS | 1627929-55-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H22N4O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 75 mg/mL (171.05 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@H](C1=NC=CC=C1)N2C=C(C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)C4=NC=C(C5=C(C)ON=C5C)C=C42 |
| Molekylvikt (g/mol) | 438.48 |
| Formel vikt | 438.48 |
| Visa mer |