Läs mer
PLX7904, MedChemExpress
Beskrivning
PLX7904 is a potent and selective BRAF inhibitor, with IC50 of appr 5 nM against BRAFV600E in mutant RAS expressing cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PLX7904 |
| CAS | 1393465-84-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H22F2N6O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | PB04 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (58.53 mM) |
| LEDER | O=S(NC1=CC=C(F)C(C(C2=CNC3=NC=C(C4=CN=C(C5CC5)N=C4)C=C32)=O)=C1F)(N(CC)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 512.53 |
| Show More |