Läs mer
RETSCH Modell PM 100 planetkulkvarn
Produktkod. 10425492 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
10425492 230 V Varje
1 options
Produktkod. 10425492 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 20.540.0001
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Använd planetkulkvarnar när högsta finhetsgrad krävs. Retsch™ modell PM 100 planetkulkvarnar uppfyller alla tekniska krav för kolloidal malning och ger den energi som krävs för mekanisk legering. PM 100 är en bekväm bänkmodell med 1 malstation.
  • Välbeprövade processer för blandning och storleksminskning
  • Extremt höga centrifugalkrafter resulterar i mycket hög pulveriseringsenergi och korta malningstider
  • Kraftfull och snabb malning ner till nanointervall
  • Reproducerbara resultat tack vare energi- och hastighetskontroll
  • Lämplig för långtidsprövningar
  • 2 olika malningslägen (torr och våt)
  • Valfritt tryck- och temperaturmätningssystem PM GrindControl
  • En mängd olika material för föroreningsfri malning
  • Säkerhetsreglage för säker användning
  • Perfekt stabilitet på labbänk tack vare FFCS-teknik
  • Innovativ motvikts- och obalanssensor för oövervakad användning
  • Bekväm parameterinställning via skärm och ergonomisk 1-knappsanvändning
  • Automatisk malkammarventilation
  • 10 SOP kan lagras
  • Programmerbar starttid
  • Backup för strömavbrott säkerställer lagring av kvarvarande malningstid
  • Burkar med O-typförsegling för säker användning, trycktäta
Specifications
Produkttyp Planetkulkvarn
Certifikat och efterlevnad CE-certifierad
Mått (L x B x H) 415 x 630 x 468 mm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
För användning med (applikation) Jordbruk, biologi, kemi/plast, byggmaterial, teknik/elektronik, miljö/återvinning, geologi/metallurgi, glas/keramik
Höjd (metrisk) 468 mm
Gränssnitt RS 232/RS 485
IP-betyg IP30
Längd (metrisk) 415 mm
Modell PM 100
Fas Asynkron motor med trefas
Spänning 230 V
Watt 750 W
Bredd (metrisk) 630 mm
Frekvens 50/60 Hz