Läs mer
Motic™ Mikroskop i PM-serien
Produktkod. 11763195
Change view
Huvud stil:
Monokulär, 45° Lutande, 360° Roterande
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Huvud stil Förpackningsstorlek
11763195 Monokulär, 45° Lutande, 360° Roterande Varje
1 options
Produktkod. 11763195 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100102200632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5805.00 SEK
    4872.89 SEK / Paket med 1
    Save 932.11 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-12-2026
Det petrografiska mikroskopet kan användas som ett standardljusfältsmikroskop eller som ett polariserande mikroskop. Motic™ PM-seriens mikroskop lämpar sig väl för undersökningar inom geologi och mineralogi
  • PM-serien innehåller olika modeller med Swing in/out analysator& polarisator i monokulär, binokulär och trinokulär version, eller med 1/4λ tallrik, fullλ platta, Bertrand-lins och ett koaxiellt fokuseringssystem.
  • DIN EA akromatiska objektiv 4X, 10X och 40X.
  • Analysator och polarisator.
  • Grundläggande och avancerad version tillgänglig.
Specifikationer
Kondensor typ Fokuserbar 1,25 NA Abbe kondensor med irismembran och filterhållare.
Beskrivning Separat justering av grov- och finfokusering med övre gränsstopp för att förhindra skador på diabilder och objektiv, med justering av fokusspänning för att förhindra scenavdrift.
Okular WF 10X/18 mm, en med vanligt hårkors
Huvud stil Monokulär, 45° Lutande, 360° Roterande
Typ av belysning Halogen med Intensity Control 12V/20w
Förstoringskraft 4X, 10X, 40XS
Modell PM-1805
Måltyper EA Achromatic, Parfocal och Parcentric
Produkttyp Petrografiskt, polariserande mikroskop
Inkluderar Swing-in analysator och polarisator. Steg: 130 mm diameter, 360° vridbar med 1° med scenklipp.
Nosstycke Omvänt monterad, fyrdubbelt roterande nosstycke, med positiva klickstopp för exakta förstoringsändringar.
Elektriska krav 220/240 V (CE)