Läs mer
Cole-Parmer™ PMCD1304 modell Acetal kompressionskopplingskropp
Beskrivning
Cole-Parmer PMCD1304 modell Acetal kompressionskopplingskropp, total längd: 43,9 mm, förpackning: 1 st., max. Driftstemperatur: 82 grader C, min. Driftstemperatur: 82 grader C
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Acetal |
| Total längd (engelska) | 1,73 tum. |
| Total längd (metrisk) | 43.9 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 82 °C |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 179,6 °F |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 82 °C |
| Produkttyp | Kompressionskopplingskropp |