missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PMEL17/SILV Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18024866 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18024866 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18024866 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP238185

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

PMEL17/SILV Polyclonal specifically detects PMEL17/SILV in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PMEL17/SILV
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Formulering PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Genaccessionsnr. P40967
Gene Alias D12S53EP1, gp100, ME20, ME20-M, melanocyte protein mel 17, Melanocyte protein Pmel 17, Melanocytes lineage-specific antigen GP100, Melanoma-associated ME20 antigen, melanosomal matrix protein17, PMEL17P100, premelanosome proteinME20M, SI, SIL, silver (mouse homolog) like, silver homolog (mouse), Silver locus protein homolog, silver, mouse, homolog of, SILVPmel17
Gensymboler PMEL
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: PTAESTGMTPEKVPVSEVMGTTLAEMSTPEATGMTPAEVSIVVLSGTTAAQVTTTEWVETTARELPIPEPEGPDASSIMSTESITGSLGPLLDGTATLRLVKRQVPLDCVLYRYGSFSVTLDIVQGIESAEILQAV
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6490
Testspecificitet Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.