Läs mer
Grant Instruments™ PHMT Thermoshaker för mikrorör och mikroplattor
Modell:
PHMT-PSC24
PHMT-PSC24N
PHMT-PSC32
PHMT-PSC96
PMHT-PSC18
Håller:
24 x 1,5 ml mikrorör
24 x 2 ml mikrorör
32 x 0,2 ml och 12 x 1,5 ml mikrorör
32 x 0,5 ml/1,5 ml mikrorör
96-brunnars PCR-platta
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kombinerar tre instrument i ett:
- Mikrorör och mikroplatta termoshaker
- Kompakt bänkinkubator
- Skakare för mikrorör och mikroplattor i kalla eller omgivande temperaturer
- 2-raders LCD-display visar tydligt både inställda och faktiska värden för temperatur, skakhastighet och tid.
- Utbytbart block för 20 eller 12 mikrorör ger flexibilitet för en enkel ändring av applikationen.
- Temperaturkalibreringsfunktion för att kompensera för skillnader i det termiska beteendet hos olika rör och prover.
- Fungerar extremt smidigt, tyst och konsekvent.
- Inkluderar‘ mjuk’ startfunktion för ömtåliga prover.
- Snabbstart - acceleration 3 sekunder.
- Kompakt och robust, med låg profil och litet fotavtryck.
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 2 mm |
| Hastighetsintervall | 250 till 1400 rpm (ökningar 10 rpm) |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur +5° till 100 °C |
| Håller | 32 x 0,2 ml och 12 x 1,5 ml mikrorör |
| Rörkapacitet | 0,2 ml och 1,5 ml |
| Temperaturinställning | 5 °C till 100 °C |
| Temperaturenhetlighet | 0,1 °C vid 37 °C; 0,2 °C vid 60 °C; 0,2 °C vid 100 °C |
| Djup (metriskt) | 230 mm |
| Höjd (metrisk) | 130 mm |
| Bredd (metrisk) | 205 mm |
| Visa mer |