Läs mer
ERLAB PMMA-kabelkanaler
Produktkod. 30484795 Handla allt Erlab Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Avgas- och hjälpluftkanal
Huvor och inhägnader
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
30484795 Huvor och inhägnader
30484792 Avgas- och hjälpluftkanal
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30484795 Leverantör ERLAB Leverantörsnummer NORT000476/D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2155.00 SEK
    2003.03 SEK / Paket med 1
    Save 151.97 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Organisera och skydda kablar med PMMA-kabelkanaler
  • Kabelkanaler möjliggör ren och säker installation av elkablar i huvens arbetsyta
  • Tillhandahålla kemisk resistens och visuell inspektion av kablar
  • Undvik kablar och skydda mot mekaniskt slitage och föroreningar
  • Monterad på höger sida av huven för ergonomisk åtkomst och optimal kabelhantering
  • Förbättra luftflödesflödet genom att minska hinder orsakade av kablar som går direkt in genom chassit
  • Idealiskt för konfigurationer som involverar flera instrument, sensorer eller övervakningsutrustning
Specifikationer
För användning med (utrustning) Huvor och inhägnader
Produkttyp Övre kanalövergångsadapter