Läs mer
ERLAB PMMA Cable Ducts
För användning med (utrustning):
Avgas- och hjälpluftkanal
Dragskåp och skyddskåpor
Beskrivning
- Cable ducts allow clean, safe installation of electrical cables in the hood workspace
- Provide chemical resistance and visual inspection of cables
- Avoid cable clutter and protect against mechanical wear and contamination
- Mounted on the right side of the hood for ergonomic access and optimal cable management
- Improve airflow fluidity by reducing obstruction caused by cables entering directly through the chassis
- Ideal for configurations involving multiple instruments, sensors or monitoring devices
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Dragskåp och skyddskåpor |
| Produkttyp | Upper Duct Transition Adapter |