Läs mer
Brand™ PMMA makrokyvetter
Produktkod. 10429852 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2,5 till 4,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10429852 2,5 till 4,5 ml Paket med 100
1 options
Produktkod. 10429852 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 759105
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Standard makro- och mikrokyvetter med en tydlig, ren optisk väg som indikerar den optiska vägens orientering.
  • Makro- och semimikrokyvetter
  • Sorterat efter formrumsnummer
  • PMMA eller PS
  • Minimal variation av utsläckningsvärde
  • Optiskt perfekt överföringsområde
  • Infällt fönster för att skydda mot repor
  • Pilhuvudsmarkeringen visar överföringsriktningen
  • Tydlig, ren optisk väg med indikering av optisk vägorientering
  • Tillverkas under kontrollerade rumsförhållanden och förpackas helt automatiskt, utan mänsklig kontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Typ Makrokyvett
Kapacitet (metrisk) 2,5 till 4,5 ml
Material PMMA
Kvantitet 100 förpackning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.