Läs mer
BRAND™ Rack för sedimenteringskottar
Produktkod. 10048850 Handla allt Brand Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
300 x 130 x 315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) unitSize
10048850 300 x 130 x 315 mm Varje
1 options
Produktkod. 10048850 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 388050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer 2 Imhoff sedimenteringskoner gjorda av plast. Kompakt design och lätt att bära, även med kottar fyllda.
  • Rymmer 2 Imhoff sedimentationskoner
  • Konstruktion av polymetylmetakrylat (PMMA)/polypropylen (PP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PMMA, polypropen
Mått (L x B x H) 300 x 130 x 315 mm
Produkttyp Imhoff konställ