Läs mer
Brand™ PMMA Semi-Micro Cuvettes
Produktkod. 10038810 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,5 till 3 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10038810 1,5 till 3 ml Paket med 100
1 options
Produktkod. 10038810 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 759115
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa makro- eller semi-mikrokyvetter som finns i PS och PMMA är idealiska för kinetiska mätningar.
  • Makro- eller semi-mikrokyvetter finns i PS och PMMA
  • Idealisk för kinetiska mätningar
  • Fönstren är infällda för att skydda mot repor, pilmärke indikerar orienteringen av den optiska vägen
  • Plastibrand Kyvetter levereras grupperade efter formhålighetsnummer för att säkerställa lägsta variation av extinktionskoefficient
  • Användbar våglängd> 300 nm
  • Standardavvikelse vid 320 nm:± 0,004 utsläckningsenheter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Semi-mikro kyvett
Kapacitet (metrisk) 1,5 till 3 ml
Material PMMA
Kvantitet 100 förpackning