Läs mer
Bohlender™ PMMA SICCO Auto Star Exsickator
Produktkod. 10013561
Change view
Mått (D x B x H) Inredning:
330 x 260 x 480 mm
Produktkod. Mått (D x B x H) Inredning
10013561 330 x 260 x 480 mm
1 options
Produktkod. 10013561 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer V187707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24193.34 SEK
    18718.53 SEK / Paket med 1
    Save 5474.81 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Använd denna exsickator för en mängd olika torkningsapplikationer. Bohlender™ PMMA SICCO Auto Star Desiccators har aluminiumram med paneler gjorda av akrylglas, bakpanel gjord av aluminium, inklusive fyra hyllor gjorda av akrylglas, hygrometer och monterad torkenhet.
  • Kan användas med upp till 26 hyllplan
  • Staplingsbar
  • Förstärkt aluminiumram med akrylpaneler
  • Dörr med magnetspärr och cirkulär gummitätning
  • Halkfria gummifötter
  • Lättläst elektronisk hygrometer
  • Hyllor med variabel höjd av akrylglas
  • Automatisk torkning (manuell regenerering av torkmedel är inte nödvändig)
  • Konstant låg inneluftfuktighet mellan 20% och 30%
  • Teleskopiska hyllor
Specifikationer
Färg Klart
Material PMMA
Produkttyp SICCO Auto-Star-Exsickator
Kvantitet 1 vardera
Typ av hylla Teleskopisk
Volym (metrisk) 51 L
Mått (D x B x H) Inredning 330 x 260 x 480 mm
Bredd (metrisk) 310 mm
Bredd (metrisk) Interiör 260 mm
Höjd (metrisk) 480 mm
Djup (metriskt) 375 mm
Djup (metrisk) interiör 330 mm