Läs mer
Bohlender™ PMMA SICCO Stjärnexsickator
Mått (D x B x H) Inredning:
330 x 260 x 480 mm
Beskrivning
- Kan användas med upp till 26 hyllplan
- Staplingsbar
- Förstärkt aluminiumram med akrylpaneler
- Dörr med magnetspärr och cirkulär gummitätning
- Halkfria gummifötter
- Lättläst elektronisk hygrometer
- Hyllor med variabel höjd av akrylglas
- Teleskopiska hyllor
- Torkmedelsbricka
- Silikagel ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | PMMA |
| Produkttyp | SICCO Stjärnexsickator |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ av hylla | Teleskopisk |
| Volym (metrisk) | 51 L |
| Mått (D x B x H) Inredning | 330 x 260 x 480 mm |
| Bredd (metrisk) | 310 mm |
| Bredd (metrisk) Interiör | 260 mm |
| Höjd (metrisk) | 480 mm |
| Visa mer |