Läs mer
Brand™ PMMA arbetsstationslagring
Produktkod. 10099930 Handla allt Brand Produkter
Change view
Längd: 165mm
Produktkod.
10099930 Längd: 165mm
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10099930 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 131900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3005.00 SEK
    2925.09 SEK / Paket med 1
    Save 79.91 SEK
    2% Av
I lager
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Tillverkad av PMMA (akrylglas.) BRAND™ PMMA Workstation Storage är idealisk för förvaring och dispensering av små laboratorieartiklar som pipettspetsar, mikrocentrifugrör och Pasteurpipetter.
  • Tillverkad av PMMA (akrylglas)
  • Vit och klar. Finns i två storlekar.
  • Idealisk för förvaring och dispensering av små laboratorieartiklar som pipettspetsar, mikrocentrifugrör och Pasteurpipetter.
  • Avtagbar toppkåpa med gångjärn fram.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Arbetsstationslagring
Beskrivning (LxWxH) 165 x 152 x 355mm
För användning med (utrustning) Förvara och dispensera små laboratorieartiklar som pipettspetsar, mikrocentrifugrör och Pasteurpipetter
Kvantitet 1 st