Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | PMP |
| Inkluderar | PP propp |
| Hylsled | Markfog: NS 24/29 |
| Tolerans | 0.4 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Klass | A |