Läs mer
BRAND™ PMP Klass A mätkolv
Produktkod. 10017602 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10017602 500 mL Varje
10465243 250 mL Varje
17470144 250 mL -
17480144 500 mL -
10766833 1000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10017602 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 36180
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
PMP kolv med propp av polypropen
  • Felgränser enligt klass A, DIN EN ISO 1042
  • Inkluderar ett batchcertifikat
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Exponering för temperaturer upp till 121º C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridna felgränser
  • Rengöring upp till max. 60° C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kapacitet (metrisk) 500 mL
    Material PMP
    Inkluderar PP propp
    Hylsled Markfog: NS 19/26
    Tolerans 0.25 mL
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Klass A