Läs mer
Kartell™ PMP Klass B lågformade bägare
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 4
Varje
Beskrivning
- Kristallklart PMP översätts till säkerhet och ekonomi med minskat brott i labbet
- Tål 170 °C under korta perioder, 150 °C vid kontinuerligt arbete
- Permanenta gjutna graderingar ger reproducerbarhet och tydlighet
- Autoklaveringsbar
- Klass B, låg form
- Överensstämmer med ISO 7056-1981 (E) och BS 5404 del 1
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Kristallklart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 71 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | PMP |
| För användning med (applikation) | Lämplig för livsmedel |
| Höjd (metrisk) | 95 mm |
| Ökar | 10 mL |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | 170 °C |
| Typ | Bägare |
| Visa mer |